Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane ≥97% remainder 1,3-isomer
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1,2-Di(trifluoromethyl)hexafluorocyclobutane, Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane, 1,2-Dimethylperfluorocyclobutane
L16757.14
L16757.22
L16757.14EA
513
PLN
L16757.14
L16757.22
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane ≥97% remainder 1,3-isomer
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane
Purity: 97%
CAS No.: 2994-71-0
Molecular Formula: C6F12
Formula Weight: 300.05
Refractive Index: 1.2540
Melting Point: -32°
Boiling Point: 45°
MDL No.: MFCD00013737
Formuła:
C₆F₁₂ MW: 300.05 g/mol Temp. Wrzenia: 45 °C Temp. topnienia: –32 °C Gęstość: 1.620 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013737 Numer CAS: 2994-71-0 Numer WE (dawny EINECS): 221-065-3 |