Drukuj
Metylocykloheksan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
300306-100ML 300306-1L
SIAL300306-100MLEA 518 PLN
SIAL300306-100ML SIAL300306-1L
Metylocykloheksan, Sigma-Aldrich®
Metylocykloheksan
Formuła: C₆H₁₁CH₃
Temp. Wrzenia: 101 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –126 °C
Gęstość: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001497
Numer CAS: 108-87-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-624-3
Jednostka: 2296
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM