Drukuj
Metylocykloheksan 99%, Spectrophotometric Grade for spectrophotometry, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
259691-1L 259691-2L
259691-1LEA 1400 PLN
259691-1L 259691-2L
Metylocykloheksan 99%, Spectrophotometric Grade for spectrophotometry, Riedel-de Haën™
Metylocykloheksan
  • Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.
Beilstein Number: 505972
RTECS Number: GV6125000
UNSPSC Code: 12190000
Formuła: C₆H₁₁CH₃
MW: 98.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 100…102 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –126 °C
Gęstość: 0.769 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 6.7 %(V)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001497
Numer CAS: 108-87-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-624-3
Jednostka: 2296
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.05
Absorbance at 232 nm Max. 0.15
Absorbance at 221 nm Max. 0.40
Absorbance at 207 nm Max. 1.0
Explosion Limit 6.7 %
Vapor Pressure 83.2 mmHg ( 37.7 °C)