1-Methylcyclopentanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M39652-10G
M39652-50G
SIALM39652-10GEA
353
PLN
SIALM39652-10G
SIALM39652-50G
1-Methylcyclopentanol, Sigma-Aldrich®
1-Methylcyclopentanol
Formuła:
C₆H₁₂O Temp. Wrzenia: 135 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 32…33 °C Gęstość: 0,905 g/cm³ (23.5 °C) |
Numer MDL:
MFCD00001364 Numer CAS: 1462-03-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-963-4 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III |