Drukuj
Cyclopropylméthanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
482099-1L 482099-250ML 482099-25ML
SIAL482099-1LEA 2720 PLN
SIAL482099-1L SIAL482099-250ML SIAL482099-25ML
Cyclopropylméthanol, Sigma-Aldrich®
Cyclopropylméthanol
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 123 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0,904 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00001309
Numer CAS: 2516-33-8
Numer WE (dawny EINECS): 219-735-5
Jednostka: 1987
ADR: 3,III