Drukuj
Cyclopropylméthanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
296820250 296820010 296821000 296822500
ACRO296820250EA 285 PLN
ACRO296820250 ACRO296820010 ACRO296821000 ACRO296822500
Cyclopropylméthanol 99%
Cyclopropylméthanol
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 123…124 °C (738 mmHg)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0,89 g/cm³
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001309
Numer CAS: 2516-33-8
Numer WE (dawny EINECS): 219-735-5
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %