Cyclobutylméthanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21480.06
B21480.14
B21480.06EA
274
PLN
B21480.06
B21480.14
Cyclobutylméthanol ≥99%
Cyclobutylméthanol
Purity: 99%
CAS No.: 4415-82-1
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4465
Boiling Point: 143-144°
Beilstein Reference: 2036027
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00001330
Formuła:
C₅H₁₀O Temp. Wrzenia: 143…144 °C Gęstość: 0,913 Temp. Zapłonu: 39 °C (102 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001330 Numer CAS: 4415-82-1 Numer WE (dawny EINECS): 224-575-4 Jednostka: 1105 ADR: 3,III |