Drukuj
Cyclobutylméthanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
182230050 182230250
ACRO182230050EA 356 PLN
ACRO182230050 ACRO182230250
Cyclobutylméthanol 99%
Cyclobutylméthanol
Formuła: C₅H₁₀O
Temp. Wrzenia: 143…144 °C
Gęstość: 0,91 g/cm³
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001330
Numer CAS: 4415-82-1
Numer WE (dawny EINECS): 224-575-4
Jednostka: 1987
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %