trans-4-Methylcyclohexanecarboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
trans-4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
H27455.03
H27455.06
H27455.03EA
367
PLN
H27455.03
H27455.06
trans-4-Methylcyclohexanecarboxylic acid ≥98%
trans-4-Methylcyclohexanecarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 13064-83-0
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Melting Point: 109-110°
MDL No.: MFCD00074943
Formuła:
C₈H₁₄O₂ Temp. topnienia: 109…110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00074943 Numer CAS: 13064-83-0 Numer WE (dawny EINECS): 235-959-6 |