Tetrametylo-1,3-cyklobutanodion ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Tetramethylcyclobutane-1,3-dione
A16297.09
A16297.18
A16297.30
A16297.09EA
372
PLN
A16297.09
A16297.18
A16297.30
Tetrametylo-1,3-cyklobutanodion ≥99%
Tetrametylo-1,3-cyklobutanodion
Purity: 99%
CAS No.: 933-52-8
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Melting Point: 112-115°
Boiling Point: 120-122°/150mm
MDL No.: MFCD00001331
Formuła:
C₈H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 120…122 °C (150 mmHg) Temp. topnienia: 112…115 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001331 Numer CAS: 933-52-8 Numer WE (dawny EINECS): 213-269-6 |