Drukuj
dimedon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 5,5-Dimethylcyclohexane-1,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
D153303-100G D153303-25G
SIALD153303-100GEA 425 PLN
SIALD153303-100G SIALD153303-25G
dimedon, Sigma-Aldrich®
dimedon
Formuła: C₈H₁₂O₂
MW: 140.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 234
Temp. topnienia: 148
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001588
Numer CAS: 126-81-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-804-4
Klasyfikacja Merck : 13,03268