Drukuj
2-Metylo-1,3-cyklopentadion, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
117021-25G 117021-5G
SIAL117021-25GEA 238 PLN
SIAL117021-25G SIAL117021-5G
2-Metylo-1,3-cyklopentadion, Sigma-Aldrich®
2-Metylo-1,3-cyklopentadion
Formuła: C₆H₈O₂
MW: 112.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 213
Gęstość: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001406
Numer CAS: 765-69-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-153-2