Drukuj
2-Metylo-1,3-cykloheksanodion
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: 2-Methylcyclohexane-1,3-dione
10007138-1 10007138-10 10007138-5
CAYM10007138-1EA 161 PLN
CAYM10007138-1 CAYM10007138-10 CAYM10007138-5
2-Metylo-1,3-cykloheksanodion
2-Metylo-1,3-cykloheksanodion
Formuła: C₇H₁₀O₂
MW: 126.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 100…102 °C (8 mmHg)
Temp. topnienia: 206…209 °C
Gęstość: 1.313 g/cm³ (–150.15 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001587
Numer CAS: 1193-55-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-773-9