Drukuj
4-tert-Butylocykloheksanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B92303-100G B92303-25G
SIALB92303-100GEA 400 PLN
SIALB92303-100G SIALB92303-25G
4-tert-Butylocykloheksanon, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylocykloheksanon
Formuła: C₁₀H₁₈O
Temp. Wrzenia: 225 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 47…50 °C
Gęstość: 0,893 g/cm³ (50 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001642
Numer CAS: 98-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-678-5