Drukuj
2-Methylcyclopentanone, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
288438-25G 288438-5G
SIAL288438-25GEA 2410 PLN
SIAL288438-25G SIAL288438-5G
2-Methylcyclopentanone, Sigma-Aldrich®
2-Methylcyclopentanone
Formuła: C₆H₁₀O
Temp. Wrzenia: 140…141 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –75 °C
Gęstość: 0,917 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00001414
Numer CAS: 1120-72-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-318-4
Jednostka: 1224
ADR: 3,III