Drukuj
2-Metylocykloheksanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
M38400-100ML M38400-25ML
SIALM38400-100MLEA 360 PLN
SIALM38400-100ML SIALM38400-25ML
2-Metylocykloheksanon, Sigma-Aldrich®
2-Metylocykloheksanon
Formuła: C₇H₁₂O
Temp. Wrzenia: 163 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –14 °C
Gęstość: 0,924 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001635
Numer CAS: 583-60-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-513-6
Jednostka: 2297
ADR: 3,III