Drukuj
(Bromomethyl)cyclobutane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
441171-25ML 441171-5ML
SIAL441171-25MLEA 1400 PLN
SIAL441171-25ML SIAL441171-5ML
(Bromomethyl)cyclobutane, Sigma-Aldrich®
(Bromomethyl)cyclobutane
Formuła: C₅H₉Br
Temp. Wrzenia: 123…124 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040960
Numer CAS: 17247-58-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III