Drukuj
Ethynylcyclopentane 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
381310010 381310050
ACRO381310010EA 276 PLN
ACRO381310010 ACRO381310050
Ethynylcyclopentane 95%
Ethynylcyclopentane
Formuła: C₇H₁₀
Numer MDL: MFCD00013744
Numer CAS: 930-51-8
Jednostka: 3295
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %