Drukuj
Cyklooktan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C109401-100ML C109401-500ML
SIALC109401-100MLEA 312 PLN
SIALC109401-100ML SIALC109401-500ML
Cyklooktan, Sigma-Aldrich®
Cyklooktan
Formuła: C₈H₁₆
Temp. Wrzenia: 151 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,834 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004162
Numer CAS: 292-64-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-031-8
Jednostka: 3295
ADR: 3,III