Drukuj
mezo-Inozyt, Millipore®
Dostawca: Merck
Synonim: i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
M-Clarity™ quality level = MQ200
57570-100G 57570-25G 57570-500G
SIAL57570-100GEA 570 PLN
SIAL57570-100G SIAL57570-25G SIAL57570-500G
mezo-Inozyt, Millipore®
mezo-Inozyt
Formuła: C₆H₁₂O₆
Temp. Wrzenia: 291 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 210 °C
Gęstość: 1,752 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077932
Numer CAS: 87-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-781-2
Klasyfikacja Merck : 13,05001