Drukuj
mezo-Inozyt ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
A13586.0E A13586.22 A13586.36
A13586.0EEA 4360 PLN
A13586.0E A13586.22 A13586.36
mezo-Inozyt ≥98%
mezo-Inozyt
Purity: 98+% CAS No.: 87-89-8 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Physical Form: Cryst powder Density: 1.75 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 224-227° Beilstein Reference: 1907329 Merck Reference: 14,4978 MDL No.: MFCD00077932
A lipotropic agent
Formuła: C₆H₁₂O₆
Temp. Wrzenia: 291 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 224…227 °C
Gęstość: 1,75
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077932
Numer CAS: 87-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-781-2
Klasyfikacja Merck : 14,4978