Drukuj
mezo-Inozyt 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
122261000 122265000 122260010 122260051
ACRO122261000EA 528 PLN
ACRO122261000 ACRO122265000 ACRO122260010 ACRO122260051
mezo-Inozyt 98+%
mezo-Inozyt
Formuła: C₆H₁₂O₆
Temp. Wrzenia: 291 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 220…228 °C
Gęstość: 1,752 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077932
Numer CAS: 87-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-781-2
Klasyfikacja Merck : 13,05001
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 228 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Solubility (5 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.0 % (ELSD)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm