Drukuj
Cykloheksanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
105899-1L 105899-2.5L 105899-25ML
SIAL105899-1LEA 286 PLN
SIAL105899-1L SIAL105899-2.5L SIAL105899-25ML
Cykloheksanol, Sigma-Aldrich®
Cykloheksanol
Formuła: C₆H₁₂O
Temp. Wrzenia: 161 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 25 °C
Gęstość: 0,947 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003855
Numer CAS: 108-93-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-630-6
Klasyfikacja Merck : 13,02754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8878907005758628f5927d7b0f43a99f57de5ae8&vid=c5d64c7b5d58d205d87b42eb97190b1693d3508a&prid=web&clid=SAPDAM