Drukuj
Cyclobutanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
156434-1G 156434-5G
SIAL156434-1GEA 620 PLN
SIAL156434-1G SIAL156434-5G
Cyclobutanol, Sigma-Aldrich®
Cyclobutanol
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 122 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,9226 g/cm³ (15 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001318
Numer CAS: 2919-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 220-858-1
Jednostka: 1120
ADR: 3,II