Drukuj
Dicykloheksyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
185841-100G 185841-500G 185841-5G 185841-2KG
SIAL185841-100GEA 284 PLN
SIAL185841-100G SIAL185841-500G SIAL185841-5G SIAL185841-2KG
Dicykloheksyloamina, Sigma-Aldrich®
Dicykloheksyloamina
Formuła: C₁₂H₂₃N
Temp. Wrzenia: 255,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011658
Numer CAS: 101-83-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-980-7
Jednostka: 2565
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,03122