Drukuj
Dicykloheksyloamina do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02948.0100 8.02948.1000 8.02948.9025 8.02948.0050
8.02948.0100EA 157 PLN
8.02948.0100 8.02948.1000 8.02948.9025 8.02948.0050
Dicykloheksyloamina do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dicykloheksyloamina
Formuła: C₁₂H₂₃N
Temp. Wrzenia: 255,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011658
Numer CAS: 101-83-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-980-7
Jednostka: 2565
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,03122
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1 g/l (20°C)
Melting Point -0.1 °C
Boiling Point 256 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (25 °C)
Flash Point 105 °C
Refractive Index 1.4842 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 4.6 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 240°C
Synonyms DCHA
Hill Formula C12H23N
Chemical Formula (C6H11)2NH