Dicykloheksyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 101-83-7
Molecular Formula: C12H23N
Formula Weight: 181.32
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.4842
Melting Point: -2°
Boiling Point: 256°
Beilstein Reference: 605923
Merck Reference: 14,3095
UN No.: 2565
MDL No.: MFCD00011658
Formuła:
C₁₂H₂₃N Temp. Wrzenia: 256 °C Temp. topnienia: –2 °C Gęstość: 0,913 Temp. Zapłonu: 99 °C (210 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011658 Numer CAS: 101-83-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-980-7 Jednostka: 2565 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,3095 |