Drukuj
Cykloheksyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
240648-100ML 240648-5ML
SIAL240648-100MLEA 229 PLN
SIAL240648-100ML SIAL240648-5ML
Cykloheksyloamina, Sigma-Aldrich®
Cykloheksyloamina
Formuła: C₆H₁₃N
Temp. Wrzenia: 134,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –18 °C
Gęstość: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 27 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001486
Numer CAS: 108-91-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-629-0
Jednostka: 2357
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,02758