Drukuj
Izotiocyjanian cykloheksylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A15585.06 A15585.14
A15585.06EA 226 PLN
A15585.06 A15585.14
Izotiocyjanian cykloheksylu ≥98%
Izotiocyjanian cykloheksylu
Formuła: C₇H₁₁NS
MW: 141.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 219 °C
Temp. topnienia: 70…72 °C
Gęstość: 1.033
Temp. Zapłonu: 95 °C (203 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003841
Numer CAS: 1122-82-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-361-9
Jednostka: 2922