Drukuj
Izocyjanian cykloheksylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C105198-100G C105198-25G C105198-500G
SIALC105198-100GEA 292 PLN
SIALC105198-100G SIALC105198-25G SIALC105198-500G
Izocyjanian cykloheksylu, Sigma-Aldrich®
Izocyjanian cykloheksylu
Formuła: C₇H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 169 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼–80 °C
Gęstość: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003840
Numer CAS: 3173-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 221-639-3
Jednostka: 2488
ADR: 6.1,I