Drukuj
N,N-Dimetylocykloheksyloamina ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
L14521.AEEA 412 PLN
L14521.AE L14521.AC
N,N-Dimetylocykloheksyloamina ≥98%
N,N-Dimetylocykloheksyloamina
Formuła: C₈H₁₇N
MW: 127,23 g/mol
Temp. Wrzenia: 160…161 °C
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0,849
Temp. Zapłonu: 39 °C (102 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003844
Numer CAS: 98-94-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-715-5
Jednostka: 2264
ADR: 8,II