Drukuj
N,N-Dimetylocykloheksyloamina 99%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
ACRO408255000EA 324 PLN
ACRO408255000 ACRO408250025
N,N-Dimetylocykloheksyloamina 99%
N,N-Dimetylocykloheksyloamina
Formuła: C₈H₁₇N
MW: 127,23 g/mol
Temp. Wrzenia: 160…161 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0,84 g/cm³
Temp. Zapłonu: 37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003844
Numer CAS: 98-94-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-715-5
Jednostka: 2264
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.25 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA