Drukuj
Jodocykloheksan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
238244-100G 238244-25G
SIAL238244-100GEA 864 PLN
SIAL238244-100G SIAL238244-25G
Jodocykloheksan, Sigma-Aldrich®
Jodocykloheksan
Formuła: C₆H₁₁I
Temp. Wrzenia: 80 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003826
Numer CAS: 626-62-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-957-8