2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19186.03
L19186.06
L19186.03EA
781
PLN
L19186.03
L19186.06
2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol 95%
2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol
Purity: 95%
CAS No.: 374-32-3
Molecular Formula: C4H4F4O
Formula Weight: 144.07
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.3680
Boiling Point: 155-157°
Beilstein Reference: 2429286
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00190085
Formuła:
C₄H₄F₄O Temp. Wrzenia: 155…157 °C Temp. topnienia: –22 °C Gęstość: 1,414 Temp. Zapłonu: 44 °C (111 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00190085 Numer CAS: 374-32-3 Jednostka: 1987 ADR: 3,III |