Drukuj
Kwas 1-aminocyklopentanokarboksylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
A48105-10G A48105-5G
SIALA48105-10GEA 1170 PLN
SIALA48105-10G SIALA48105-5G
Kwas 1-aminocyklopentanokarboksylowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 1-aminocyklopentanokarboksylowy
Formuła: C₆H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 254 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001381
Numer CAS: 52-52-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-144-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,02763