Drukuj
Kwas cyklopropanokarboksylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
C116602-100G C116602-25G
SIALC116602-100GEA 277 PLN
SIALC116602-100G SIALC116602-25G
Kwas cyklopropanokarboksylowy, Sigma-Aldrich®
Kwas cyklopropanokarboksylowy
Formuła: C₄H₆O₂
Temp. Wrzenia: 182 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 17…19 °C
Gęstość: 1,087 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001287
Numer CAS: 1759-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-162-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,II