Drukuj
Kwas cyklopentanokarboksylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
C112003-100G C112003-25G C112003-5G
SIALC112003-100GEA 1130 PLN
SIALC112003-100G SIALC112003-25G SIALC112003-5G
Kwas cyklopentanokarboksylowy, Sigma-Aldrich®
Kwas cyklopentanokarboksylowy
Formuła: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 216
Temp. topnienia: 4
Gęstość: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001371
Numer CAS: 3400-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 222-269-5