Drukuj
Kwas cyklobutanokarboksylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
C95609-100G C95609-25G C95609-5G
SIALC95609-100GEA 845 PLN
SIALC95609-100G SIALC95609-25G SIALC95609-5G
Kwas cyklobutanokarboksylowy, Sigma-Aldrich®
Kwas cyklobutanokarboksylowy
Formuła: C₅H₈O₂
Temp. Wrzenia: 195 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001323
Numer CAS: 3721-95-7
Numer WE (dawny EINECS): 223-072-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,III