Drukuj
Chlorek cyklopropanokarbonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Cyclopropanecarboxylic chloride, Cyclopropanecarboxylic acid chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
C116807-100G C116807-25G C116807-5G
SIALC116807-100GEA 553 PLN
SIALC116807-100G SIALC116807-25G SIALC116807-5G
Chlorek cyklopropanokarbonylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek cyklopropanokarbonylu
Formuła: C₄H₅ClO
Temp. Wrzenia: 119 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001277
Numer CAS: 4023-34-1
Numer WE (dawny EINECS): 223-684-4
Jednostka: 2920
ADR: 8,II