Drukuj
Chlorek cyklopropanokarbonylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A11948.14 A11948.22
A11948.14EA 352 PLN
A11948.14 A11948.22
Chlorek cyklopropanokarbonylu 98%
Chlorek cyklopropanokarbonylu
Purity: 98% CAS No.: 4023-34-1 Molecular Formula: C4H5ClO Formula Weight: 104.54 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.4520 Odour: Pungent Boiling Point: 119-120° Beilstein Reference: 471286 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00001277
Formuła: C₄H₅ClO
Temp. Wrzenia: 119…120 °C
Gęstość: 1,150
Temp. Zapłonu: 23 °C (73 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001277
Numer CAS: 4023-34-1
Numer WE (dawny EINECS): 223-684-4
Jednostka: 2920
ADR: 8,II