Drukuj
Chlorek cyklopropanokarbonylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cyclopropanecarboxylic chloride, Cyclopropanecarboxylic acid chloride
111630250 111631000 111630050 111635000
ACRO111630250EA 274 PLN
ACRO111630250 ACRO111631000 ACRO111630050 ACRO111635000
Chlorek cyklopropanokarbonylu 98%
Chlorek cyklopropanokarbonylu
Formuła: C₄H₅ClO
Temp. Wrzenia: 119 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,15 g/cm³
Temp. Zapłonu: 23 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001277
Numer CAS: 4023-34-1
Numer WE (dawny EINECS): 223-684-4
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4535 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %
BSC Certification Passes
Microbial contamination (Salmonella) Absent in 375g