Drukuj
Chlorek cyklopentanokarbonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cyclopentanecarboxylic chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
328316-25G 328316-5G
SIAL328316-25GEA 0 PLN
SIAL328316-25G SIAL328316-5G
Chlorek cyklopentanokarbonylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek cyklopentanokarbonylu
Formuła: C₆H₉ClO
Temp. Wrzenia: 54…56 °C (20 hPa)
Gęstość: 1,1002 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001370
Numer CAS: 4524-93-0
Numer WE (dawny EINECS): 224-856-1
Jednostka: 2920
ADR: 8,II