Chlorek cyklopentanokarbonylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cyclopentanecarboxylic chloride
A14142.06
A14142.14
A14142.22
A14142.06EA
560
PLN
A14142.06
A14142.14
A14142.22
Chlorek cyklopentanokarbonylu ≥98%
Chlorek cyklopentanokarbonylu
Purity: 98%
CAS No.: 4524-93-0
Molecular Formula: C6H9ClO
Formula Weight: 132.59
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4640
Odour: Acrid
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 1237147
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00001370
Formuła:
C₆H₉ClO Temp. Wrzenia: 160…162 °C Gęstość: 1,091 Temp. Zapłonu: 60 °C (140 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001370 Numer CAS: 4524-93-0 Numer WE (dawny EINECS): 224-856-1 Jednostka: 2920 ADR: 8,II |