Drukuj
Chlorek cyklopentanokarbonylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
354370050 354370250 354371000
ACRO354370050EA 352 PLN
ACRO354370050 ACRO354370250 ACRO354371000
Chlorek cyklopentanokarbonylu 98%
Chlorek cyklopentanokarbonylu
Formuła: C₆H₉ClO
Temp. Wrzenia: 54…56 °C (15 mmHg)
Gęstość: 1,091 g/cm³
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001370
Numer CAS: 4524-93-0
Numer WE (dawny EINECS): 224-856-1
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %