Drukuj
Chlorek cykloheksanokarbonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
156965-100G 156965-25G 156965-5G
SIAL156965-100GEA 331 PLN
SIAL156965-100G SIAL156965-25G SIAL156965-5G
Chlorek cykloheksanokarbonylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek cykloheksanokarbonylu
Formuła: C₇H₁₁ClO
Temp. Wrzenia: 184 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 29 °C
Gęstość: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001456
Numer CAS: 2719-27-9
Numer WE (dawny EINECS): 220-322-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,II