Drukuj
Chlorek cykloheksanokarbonylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18256.0100 8.18256.0500
8.18256.0100EA 274 PLN
8.18256.0100 8.18256.0500
Chlorek cykloheksanokarbonylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Chlorek cykloheksanokarbonylu
Formuła: C₇H₁₁ClO
Temp. Wrzenia: 184 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 29 °C
Gęstość: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001456
Numer CAS: 2719-27-9
Numer WE (dawny EINECS): 220-322-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 146.62 g/mol
Boiling Point 180 - 181 °C (1013 hPa)
Flash Point 66 °C
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)