Chlorek cykloheksanokarbonylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19824.14
A19824.22
A19824.14EA
275
PLN
A19824.14
A19824.22
Chlorek cykloheksanokarbonylu ≥97%
Chlorek cykloheksanokarbonylu
Purity: 97+%
CAS No.: 2719-27-9
Molecular Formula: C7H11ClO
Formula Weight: 146.62
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4700
Boiling Point: 183-185°
Beilstein Reference: 742163
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00001456
Formuła:
C₇H₁₁ClO Temp. Wrzenia: 183…185 °C Temp. topnienia: 29 °C Gęstość: 1,088 Temp. Zapłonu: 66 °C (150 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001456 Numer CAS: 2719-27-9 Numer WE (dawny EINECS): 220-322-7 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |