Drukuj
Chlorek cykloheksanokarbonylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cyclohexanecarboxylic acid chloride, Cyclohexanecarboxylic chloride
169050250 169051000
ACRO169050250EA 141 PLN
ACRO169050250 ACRO169051000
Chlorek cykloheksanokarbonylu 98%
Chlorek cykloheksanokarbonylu
Formuła: C₇H₁₁ClO
Temp. Wrzenia: 184 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 29 °C
Gęstość: 1,09 g/cm³
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001456
Numer CAS: 2719-27-9
Numer WE (dawny EINECS): 220-322-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %
Titration RCOOH ≤2 %
Free acid (HCl) Traces