Drukuj
Chlorek cyklobutanokarbonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Cyclobutanecarboxylic acid chloride, Cyclobutanecarboxylic chloride, Cyclobutanecarbonylchloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
C95706-10G C95706-50G
SIALC95706-10GEA 507 PLN
SIALC95706-10G SIALC95706-50G
Chlorek cyklobutanokarbonylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek cyklobutanokarbonylu
Formuła: C₅H₇ClO
Temp. Wrzenia: 60 °C (1013 hPa)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001319
Numer CAS: 5006-22-4
Numer WE (dawny EINECS): 225-680-8
Jednostka: 2920
ADR: 8,II