Chlorek cyklobutanokarbonylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cyclobutanecarboxylic acid chloride, Cyclobutanecarboxylic chloride, Cyclobutanecarbonylchloride
B20317.09
B20317.18
B20317.09EA
1040
PLN
B20317.09
B20317.18
Chlorek cyklobutanokarbonylu ≥98%
Chlorek cyklobutanokarbonylu
Purity: 98%
CAS No.: 5006-22-4
Molecular Formula: C5H7ClO
Formula Weight: 118.56
Flash Point: 37°(99°F)
Refractive Index: 1.4550
Odour: Stench
Boiling Point: 145°
Beilstein Reference: 956624
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00001319
Formuła:
C₅H₇ClO Temp. Wrzenia: 145 °C Gęstość: 1,039 Temp. Zapłonu: 37 °C (99 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001319 Numer CAS: 5006-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 225-680-8 Jednostka: 2920 ADR: 8,II |